Key Documents
GF48336352
Platinum/Iridium
wire, Pt 70%/Ir 30%, 0.5 mm diameter, length 0.2 m, temper as drawn
Synonyme(s) :
PT055150
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 483-363-52
Longueur
0.2 m
Diamètre
0.5 mm