GF39813419
Bismuth
foil, 50x50mm, thickness 0.25mm, 100%
Synonyme(s) :
Bismuth, BI000220
About This Item
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
100%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 398-134-19
Résistivité
129 μΩ-cm, 20°C
Taille × épaisseur
50x50 mm × 0.25 mm
Point d'ébullition
1560 °C (lit.)
Pf
271 °C (lit.)
Densité
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
Clé InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable