Key Documents
GF38432639
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
sheet, 150 x 150mm, 2.5mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FE023120
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 384-326-39
Taille × épaisseur
150x150 mm × 2.5 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informations légales
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable