Key Documents
GF34540309
Chromium carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 500 g, purity 99%
Synonyme(s) :
CR516010
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 345-403-09
Poids
500 g
Taille max. des part.
45 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable