Key Documents
GF32240135
Stainless steel - AISI 420
sheet, Fe 86.7%/Cr13.0%/C 0.3%, thickness 1.5 mm, size 50 × 50 mm
Synonyme(s) :
FK113100
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 322-401-35
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
1.5 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable