Key Documents
GF29076329
Chromium carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 200 g, purity 99%
Synonyme(s) :
CR516010
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 290-763-29
Poids
200 g
Taille max. des part.
45 μm