Key Documents
GF26560087
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), rod, diam. 4 mm, L 500 mm
Synonyme(s) :
FP307920
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 265-600-87
Longueur
500 mm
Diamètre
4 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable