Key Documents
GF11434384
Alumina
sputtering target, thickness 3.15 mm, 20 mm diameter, purity 99.99%
Synonyme(s) :
AL609301
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.99%
Forme
sputtering target
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 114-343-84
Diamètre
20 mm
20 mm
Épaisseur
3.15 mm