Key Documents
GF02984632
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 5m coil, 0.25mm thickness, hard
Synonyme(s) :
FE220321
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil (coil - hard)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 029-846-32
Taille × épaisseur
5 m × 0.25 mm