Key Documents
E4453
Sigma-Aldrich
3-Ethoxy-2-cyclohexenone
99%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OC6H7(=O)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.18
Numéro Beilstein :
2042049
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.504 (lit.)
Point d'ébullition
76-78 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC1=CC(=O)CCC1
InChI
1S/C8H12O2/c1-2-10-8-5-3-4-7(9)6-8/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
JWCFJPLIRVYENQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves