E29125
2-Ethyl-1,3-hexanediol
97%, Mixture of isomers
Synonyme(s) :
éthylhexylène glycol
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5 (vs air)
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
Point d'ébullition
241-249 °C (lit.)
Pf
−40 °C (lit.)
Densité
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCC(O)C(CC)CO
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-8(10)7(4-2)6-9/h7-10H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
RWLALWYNXFYRGW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- A boron extractant.
- A reactive solvent in the synthesis of magnetic iron-oxide nanoparticles by non-hydrolytic sol-gel method.
- A starting material in the selective synthesis of 2-ethyl-1-hydroxy-3-hexanone by oxidation using H2O2.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
276.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
136 °C - closed cup