Key Documents
E14705
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-1-butene
95%
Synonyme(s) :
1,1-Diethylethene, 1,1-Diethylethylene, 3-Methylenepentane
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2C(C2H5)=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.16
Numéro Beilstein :
1697102
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
599 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.396 (lit.)
Point d'ébullition
64-65 °C (lit.)
Pf
−131.5-−131 °C (lit.)
Densité
0.689 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCC(=C)CC
InChI
1S/C6H12/c1-4-6(3)5-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
RYKZRKKEYSRDNF-UHFFFAOYSA-N
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
14.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-10 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Katharina Thum et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 27(7), 2513-2522 (2020-11-17)
The first intermolecular early main group metal-alkene complexes were isolated. This was enabled by using highly Lewis acidic Mg centers in the Lewis base-free cations (Me BDI)Mg+ and (tBu BDI)Mg+ with B(C6 F5 )4 - counterions (Me BDI=CH[C(CH3 )N(DIPP)]2
Kurtis M Carsch et al.
Science (New York, N.Y.), 365(6458), 1138-1143 (2019-09-14)
Terminal copper-nitrenoid complexes have inspired interest in their fundamental bonding structures as well as their putative intermediacy in catalytic nitrene-transfer reactions. Here, we report that aryl azides react with a copper(I) dinitrogen complex bearing a sterically encumbered dipyrrin ligand to