E11803
2-Ethylaniline
98%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.2 (vs air)
Pression de vapeur
0.11 mmHg ( 20 °C)
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.559 (lit.)
Point d'ébullition
210 °C (lit.)
Pf
−44 °C (lit.)
Densité
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCc1ccccc1N
InChI
1S/C8H11N/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h3-6H,2,9H2,1H3
Clé InChI
MLPVBIWIRCKMJV-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup