Key Documents
D54206
Sigma-Aldrich
Dichloroacetaldehyde diethyl acetal
≥95.0%
Synonyme(s) :
1,1-Dichloro-2,2-diethoxyethane
About This Item
Formule linéaire :
Cl2CHCH(OC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.06
Numéro Beilstein :
1699086
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95.0%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
Point d'ébullition
183-184 °C (lit.)
Densité
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(OCC)C(Cl)Cl
InChI
1S/C6H12Cl2O2/c1-3-9-6(5(7)8)10-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
CDHLQZJRWKQATP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
138.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter