D173401
2,4-Dimethylpentane
99%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.48 (vs air)
Pression de vapeur
3.29 psi ( 37.7 °C)
Pureté
99%
Forme
liquid
Limite d'explosivité
~7 %
Indice de réfraction
n20/D 1.381 (lit.)
Point d'ébullition
80 °C (lit.)
Pf
−123 °C (lit.)
Densité
0.673 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)CC(C)C
InChI
1S/C7H16/c1-6(2)5-7(3)4/h6-7H,5H2,1-4H3
Clé InChI
BZHMBWZPUJHVEE-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
19.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-7 °C - closed cup