Key Documents
D144800
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylamino)propiophenone hydrochloride
99%
Synonyme(s) :
β-(Dimethylamino)propiophenone hydrochloride, β-DAP
About This Item
Formule linéaire :
C6H5COCH2CH2N(CH3)2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.70
Numéro Beilstein :
3568398
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
crystals
Pf
150-155 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.CN(C)CCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO.ClH/c1-12(2)9-8-11(13)10-6-4-3-5-7-10;/h3-7H,8-9H2,1-2H3;1H
Clé InChI
DKNDBIIKSJWQFL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges