D102504
1,5-Difluoro-2,4-dinitrobenzene
97%
Synonyme(s) :
DFDNB
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
72-74 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(c(F)cc1F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H2F2N2O4/c7-3-1-4(8)6(10(13)14)2-5(3)9(11)12/h1-2H
Clé InChI
VILFTWLXLYIEMV-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges