Key Documents
C87800
Sigma-Aldrich
4-Cumylphenol
99%
Synonyme(s) :
4-(2-Phenylisopropyl)phenol
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C(CH3)2C6H4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.29
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
crystals
Point d'ébullition
335 °C (lit.)
Pf
74-76 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(c1ccccc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O/c1-15(2,12-6-4-3-5-7-12)13-8-10-14(16)11-9-13/h3-11,16H,1-2H3
Clé InChI
QBDSZLJBMIMQRS-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Ar(24208)
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable