C8527
Chlorhexidine dihydrochloride
≥98%
Synonyme(s) :
1,6-Bis(N5-[p-chlorophenyl]-N1-biguanido)hexane; 1,1′-Hexamethylenebis(5-[p-chlorophenyl]biguanide), Lisium
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.Clc1ccc(NC(=N)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)Nc2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C22H30Cl2N10.2ClH/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18;;/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34);2*1H
Clé InChI
WJLVQTJZDCGNJN-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3