Key Documents
B10587
Sigma-Aldrich
1-Benzosuberone
99%
Synonyme(s) :
6,7,8,9-Tetrahydro-5-benzocycloheptenone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.21
Numéro Beilstein :
636823
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.564 (lit.)
Point d'ébullition
270 °C (lit.)
Densité
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1CCCCc2ccccc12
InChI
1S/C11H12O/c12-11-8-4-2-6-9-5-1-3-7-10(9)11/h1,3,5,7H,2,4,6,8H2
Clé InChI
KWHUHTFXMNQHAA-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup