ALD01660
3-((9H-fluoren-2-yl)amino)-3-methylbutan-1-ol
About This Item
Forme
liquid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(CCO)(C)NC1=CC2=C(C=C1)C3=CC=CC=C3C2
InChI
1S/C18H21NO/c1-18(2,9-10-20)19-15-7-8-17-14(12-15)11-13-5-3-4-6-16(13)17/h3-8,12,19-20H,9-11H2,1-2H3
Clé InChI
TXWLZMKGGXBIST-UHFFFAOYSA-N
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable