A1002
Acetaldehyde oxime, mixture of syn and anti
99%
Synonyme(s) :
Acetaldoxime
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
Point d'ébullition
115 °C (lit.)
Densité
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C\C=N\O
InChI
1S/C2H5NO/c1-2-3-4/h2,4H,1H3/b3-2+
Clé InChI
FZENGILVLUJGJX-NSCUHMNNSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - open cup