95594
4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde
mixture of isomers, ≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde, 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexenecarboxaldehyde, 4-(4-Methyl-4-hydroxyamyl)cyclohex-3-ene carboxaldehyde, Landolal, Liral
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Densité
0.995 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)C1CCC(CCCC(C)(C)O)=CC1
InChI
1S/C13H22O2/c1-13(2,15)9-3-4-11-5-7-12(10-14)8-6-11/h5,10,12,15H,3-4,6-9H2,1-2H3
Clé InChI
ORMHZBNNECIKOH-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
275.2 °F
Point d'éclair (°C)
135.1 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves