934755
NMC622
electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. × 10 in.
Synonyme(s) :
Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide, NMC 622 cathode
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
aluminum substrate
Niveau de qualité
Qualité
battery grade
Description
3.75 V vs Li/Li+
Application: Battery Manufacturing
Forme
sheet
Composition
Active material loading, ≥85%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Taille
16 μm , aluminum current collector
5 in. × 10 in.
Épaisseur
60 μm , excluding current collector
Taille des particules
10-13 μm (active material characteristic)
Capacité
2.0 mAh/cm2±5 % (Areal capacity)
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable