929271
EBX1-alkyne
≥95.0%
Synonyme(s) :
1-[4-(2-Propyn-1-yloxy)-1-butyn-1-yl]-1,2-benziodoxol-3(1H)-one
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0%
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(OI1C#CCCOCC#C)C2=C1C=CC=C2
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable