Key Documents
914096
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(2,6-di(3-pentyl)phenyl)imidazolium chloride
≥95%
Synonyme(s) :
IPent-HCl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C35H53ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
537.26
Code UNSPSC :
12352005
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder
Pf
362-364 °C
Catégories apparentées
Application
1,3-Bis(2,6-di(3-pentyl)phenyl)imidazolium chloride is an NHC ligand used in a variety of Pd catalyzed cross-coupling reactions.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable