913057
Alginate methacrylate
medium viscosity, average degree of methacrylation 25%
Synonyme(s) :
AlMA, AlginateMA, Alginte, Methacrylate-modified alginate, Methacrylated alginate
Forme
(Powder or chunk(s) or fibers)
Couleur
light yellow
Adéquation
conforms to structure for NMR
Température de stockage
−20°C
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable