Key Documents
912662
Propiolic acid-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC2H2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
71.04
Code UNSPSC :
12352101
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥98% (CP)
Changement de masse
M+1
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup