909289
Carboxylic acid-poly(ethylene glycol)-b-poly(D,L lactide)
PEG average Mn 5,000, PDLA average Mn 55,000
Synonyme(s) :
COOH-PEG-PDLA, COOH-PEG-PLA, Carboxylic acid PEG-PDLA, Carboxylic acid-PEG-PLA
About This Item
Forme
powder or chunks
Poids mol.
PDLA average Mn 55,000 (by NMR)
PEG average Mn 5,000 (by NMR)
Couleur
white to tan
Température de stockage
−20°C
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable