905259
Rh2(S-PTAD)4
Synonyme(s) :
Tetrakis[(S)-(+)-(1-adamantyl)-(N-phthalimido)acetato]dirhodium(II)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder or crystals
Pf
>300 °C
InChI
1S/4C20H21NO4.2Rh/c4*22-17-14-3-1-2-4-15(14)18(23)21(17)16(19(24)25)20-8-11-5-12(9-20)7-13(6-11)10-20;;/h4*1-4,11-13,16H,5-10H2,(H,24,25);;/q;;;;2*+2/p-4/t4*11-,12+,13-,16-,20?;;/m1111../s1
Clé InChI
SGEDWOHAUXKUGM-PAPHCAFZSA-J
Application
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable