Key Documents
904511
Sigma-Aldrich
L-Histidine-15N3 hydrochloride monohydrate
≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H915N3O2HClH2O
Poids moléculaire :
212.61
Code UNSPSC :
12352101
Pureté isotopique
≥98 atom % 15N
Pureté
≥98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
OC([C@@H]([15NH2])CC1=C[15NH]C=[15N]1)=O.Cl
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable