Key Documents
90218
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3-hydroxypropionate
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
1,1-Dimethylethyl 3-hydroxypropanoate, 3-Hydroxypropanoic acid tert-butyl ester, 3-Hydroxypropionate tert-butyl ester, 3-Hydroxypropionic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 3-hydroxypropanoate
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH2COOC(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.18
Numéro Beilstein :
1854888
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.424
Densité
0.990 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)CCO
InChI
1S/C7H14O3/c1-7(2,3)10-6(9)4-5-8/h8H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
NSXCURRVJMPAPA-UHFFFAOYSA-N
Application
tert-Butyl 3-hydroxypropionate is a key starting material for the synthesis of wortmannilactone C. It can also be used to prepare three-dimensional metal-fullerene frameworks (MFFs).
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Three?Dimensional Metal?Fullerene Frameworks.
Kraft A, et al.
Chemistry?A European Journal , 22(17), 5982-5987 (2016)
Synthetic Approach to Wortmannilactone C.
Brandt D, et al.
Organic Letters, 17(4), 816-819 (2015)