Key Documents
901443
Sigma-Aldrich
Trimethylphosphine solution
0.9 M in 2-methyltetrahydrofuran
Synonyme(s) :
Trimethylphosphane, PMe3, Trimethylphosphorus
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
76.08
Numéro Beilstein :
969138
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352128
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Mitsunobu Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Wittig Reaction
Concentration
0.9 M in 2-methyltetrahydrofuran
Densité
0.838 g/mL
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
CP(C)C
InChI
1S/C3H9P/c1-4(2)3/h1-3H3
Clé InChI
YWWDBCBWQNCYNR-UHFFFAOYSA-N
Application
Trimethylphosphine is an electron-rich phosphine ligand used in the Mitsunobu reaction. It participates in the transformation of azides into carbamates, aziridines from azidoalcohols, iminophosphoranes and aza-Wittig reaction. This product is offered as a solution in 2-methyltetrahydrofuran for more convenient handling.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
5.0 °F
Point d'éclair (°C)
-15 °C