Key Documents
901174
Sigma-Aldrich
D-Glucosamine-13C6,15N hydrochloride
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C6H1315NO5 · HCl
Poids moléculaire :
222.58
Code UNSPSC :
12352101
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Pureté
≥98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+7
Chaîne SMILES 
O[13CH]1[13C@H]([15NH2])[13CH](O)[13C@H](O)[13C@@H]([13CH2]O)O1.Cl
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable