Key Documents
900596
Sigma-Aldrich
Méthanol-d4
reagent grade, ≥99.5 atom % D, ≥99% (CP)
Synonyme(s) :
Alcool méthylique-d3, Tétradeutérométhanol
About This Item
Formule linéaire :
CD3OD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
36.07
Numéro Beilstein :
1733278
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Qualité
reagent grade
Pureté isotopique
≥99.5 atom % D
Pureté
≥99% (CP)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.326 (lit.)
Point d'ébullition
65.4 °C (lit.)
Densité
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup