Key Documents
900288
Sigma-Aldrich
Polycaprolactone
viscosity 2.2 dL/g 
Synonyme(s) :
PCL
About This Item
Formule linéaire :
CH3(C6H10O2)nCH3
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
chunks or granules (chips)
Niveau de qualité
Viscosité
2.2 dL/g
Température de transition
Tm 56-61 °C
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
Clé InChI
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Professor Mitsuhiro Ebara provides insights on several types of smart nanofiber mesh systems that have been explored for different drug delivery purposes.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.