Key Documents
799580
Sigma-Aldrich
HandaPhos
greener alternative
≥95%
Synonyme(s) :
(2S,3S)-4-(2,6-Dimethoxyphenyl)-3-(2-methyl-2-propanyl)-2-(2,4,6-triisopropylbenzyl)-2,3-dihydro-1,3-benzoxaphosphole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C35H47O3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
546.72
Code UNSPSC :
12350000
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Groupe fonctionnel
phosphine
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(C=CC=C1OC)=[C@]1[C@@]2=C([P@](C(C)(C)C)[C@@H](CC3=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C3C(C)C)O4)C4=CC=C2
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Application
HandaPhos forms a 1:1 complex with Pd(OAc)2 thereby arriving at a pre-catalyst, used at the ppm level, that enables Suzuki-Miyaura cross-couplings to be run under micellar catalysis in water at room temperature. To be used in tandem with Designer Surfactant TPGS-750-M.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.
La plateforme Catalexis améliore la catalyse en optimisant numériquement la sélection des catalyseurs afin d'identifier les ligands phosphines les plus efficaces pour les réactions de couplage croisé.
Afficher tout