797103
5-Hydroxy-DL-tryptophan
Synonyme(s) :
DL-2-Amino-3-(5-hydroxyindolyl)propionic acid, DL-5-HTP
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Pf
298-300 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
NC(Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)
Clé InChI
LDCYZAJDBXYCGN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable