790575
(2-Boc-amino)ethyl methacrylate
99% (GC)
Synonyme(s) :
2-(N-tert-Butoxycarbonylamino)ethyl methacrylate, 2-(tert-Butoxycarbonylamino)ethyl methacrylate, 2-Methyl-2-propenoic acid 2-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]ethyl ester, BOC protected aminoethyl methacrylate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99% (GC)
Forme
solid
Pf
78-84 °C
Chaîne SMILES
C=C(C)C(OCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-8(2)9(13)15-7-6-12-10(14)16-11(3,4)5/h1,6-7H2,2-5H3,(H,12,14)
Clé InChI
HZWCSJMONGVKJV-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable