Key Documents
778923
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-pentyne-1-amine
≥95% (GC)
Synonyme(s) :
4-Pentynylcarbamic acid tert-butyl ester, N-Boc-5-amino-1-pentyne, tert-Butyl (4-pentynyl)carbamate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H17NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.25
Numéro Beilstein :
6918435
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95% (GC)
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC#C
InChI
1S/C10H17NO2/c1-5-6-7-8-11-9(12)13-10(2,3)4/h1H,6-8H2,2-4H3,(H,11,12)
Clé InChI
JTPJJKZSKWNWKK-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable