769320
Azoture de sodium
≥99%, ultra dry
Synonyme(s) :
Azide, Hydrazoic acid sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
99.0-101.0% (RT)
Forme
solid
Qualité
ultra dry
Impuretés
≤0.05% insolubles in water
≤0.2% free alkaline (as NaOH)
Perte
≤0.2% loss on drying
Traces de cations
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Chaîne SMILES
[Na]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
Clé InChI
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Brain
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable