Key Documents
757101
Sigma-Aldrich
7-Bromoisoquinoline
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H6BrN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
67-72 °C
Chaîne SMILES 
Brc1ccc2ccncc2c1
InChI
1S/C9H6BrN/c10-9-2-1-7-3-4-11-6-8(7)5-9/h1-6H
Clé InChI
KABRXLINDSPGDF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup