Key Documents
750786
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-hydroxybenzothiazole
95%
Synonyme(s) :
2-Amino-6-benzothiazolol, 6-Hydroxy-2-aminobenzothiazole, 6-Hydroxybenzothiazol-2-amine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
243-250 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Nc1nc2ccc(O)cc2s1
InChI
1S/C7H6N2OS/c8-7-9-5-2-1-4(10)3-6(5)11-7/h1-3,10H,(H2,8,9)
Clé InChI
VLNVTNUTGNBNBY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable