Key Documents
750158
Sigma-Aldrich
L-Histidine-13C6,15N3,α,β,β,2,5-d5
98 atom % 15N, 98 atom % D, 99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-3-(4-imidazoly)propionic acid-13C6,15N3,α,β,β,2,3-d5
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C6D5H415N3O2
Poids moléculaire :
169.12
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Pureté
95% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
282 °C (lit.)
Changement de masse
M+14
Chaîne SMILES 
[2H][13C]1=[15N][13C]([13C]([2H])([2H])[13C@@]([15NH2])([2H])[13C](O)=O)=[13C]([2H])[15NH]1
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1/i1D2,2D,3D,5D,7+1,8+1,9+1
Clé InChI
HNDVDQJCIGZPNO-KQSKDEPKSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable