Key Documents
748617
Sigma-Aldrich
L-Arginine-5-13C,4,4,5,5-d4
99 atom % 13C, 97 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
S-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid-5-13C,4,4,5,5-d4
About This Item
Formule linéaire :
H2NC(=NH)NH13CD2CD2CH2CH(NH2)CO2H
Poids moléculaire :
179.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
97 atom % D
Pureté
98% (CP)
Forme
powder
Pf
222 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(C[C@H](N)C(O)=O)[13C]([2H])([2H])NC(N)=N
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1/i1D2,3+1D2
Clé InChI
ODKSFYDXXFIFQN-BRCPYFOBSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable