741833
L-Citrulline-5,5-d2
97 atom % D (partial deuteration at C4), 97% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
97 atom % D (partial deuteration at C4)
Pureté
97% (CP)
Forme
powder
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])(CC[C@H](N)C(O)=O)NC(N)=O
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1/i3D2
Clé InChI
RHGKLRLOHDJJDR-XHNVGKFISA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable