Key Documents
741213
Sigma-Aldrich
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester hydrochloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H20BNO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
254.1-262.7 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CN)cc2
InChI
1S/C13H20BNO2.ClH/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-7-5-10(9-15)6-8-11;/h5-8H,9,15H2,1-4H3;1H
Clé InChI
KPECMJIHZZWTJN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable