Key Documents
735124
Sigma-Aldrich
Linoleic acid-d32
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
CD3(CD2)4CD=CDCD2CD=CD(CD2)7CO2D
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.64
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
98% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+32
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])/C([2H])=C([2H])\C([2H])([2H])/C([2H])=C([2H])\C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])O[2H]
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D,7D,8D2,9D,10D,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2/hD
Clé InChI
OYHQOLUKZRVURQ-ZUBLZFHSSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable