Key Documents
734799
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2,6-dimethylpyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H8BrN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.552
Densité
1.431 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(Br)c(C)n1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-3-4-7(8)6(2)9-5/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
TUJVGHCSNXCAFE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.1 °F
Point d'éclair (°C)
86.7 °C