Key Documents
733148
Sigma-Aldrich
Methyl heptadecanoate-d33
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Heptadecanoic acid-d33 methyl ester, Methyl margarate-d33
About This Item
Formule linéaire :
CD3(CD2)15COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
98% (CP)
Forme
powder
Point d'ébullition
152-153 °C/0.05 mmHg (lit.)
Pf
29.8-30.3 °C (lit.)
Changement de masse
M+33
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h3-17H2,1-2H3/i1D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2
Clé InChI
HUEBIMLTDXKIPR-SRIUXHGCSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable